missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lercanidipine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lercanidipine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1189954-18-4 |
| Molekylær formel | C36D3H38N3O6.HCl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl-d3)amino]-1,1-dimethylethyl Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H/i5D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)OC(=O)C3=C(C)NC(=C(C3c4cccc(c4)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C |
| IUPAC navn | O5-[2-[3,3-diphenylpropyl(trideuteriomethyl)amino]-1,1-dimethyl-ethyl] O3-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 651.21 |
| Formel vægt | 650.295 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?