missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LEQ506, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471739
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471739 1 mg
16470028 5 mg
16417558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471739 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18636

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LEQ506 is a second-generation inhibitor of smoothened (Smo) with IC50s of 2 and 4 nM in human and mouse, respectively.

LEQ506 is a second-generation inhibitor of smoothened (Smo) with IC50s of 2 and 4 nM in human and mouse, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LEQ506
Fysisk form Solid
CAS 1204975-42-7
Farve Light Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H32N6O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NVP-LEQ506
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.18 mM)
SMIL OC(C)(C)C1=NC=C(N2[C@H](C)CN(C3=NN=C(CC4=CC=CC=C4)C(C)=C3C)CC2)N=C1
Molekylvægt (g/mol) 432.56
Formel vægt 432.56
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.