Få mere at vide
Leptomycin B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429737
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 μg
Artikelnummer. Mængde
16429737 5 μg
1 options
Artikelnummer. 16429737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16909
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress Leptomycin B (CI 940; LMB) is a potent inhibitor of the nuclear export of proteins. Leptomycin B inactivates CRM1/exportin 1 by covalent modification at a cysteine residue. Leptomycin B is a potent antifungal antibiotic blocking the eukaryotic cell cycle.
Leptomycin B (CI 940
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leptomycin B
Fysisk form Solid
CAS 87081-35-4
Farve White
Mængde 5 μg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H48O6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CI 940 LMB
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (184.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(O)/C=C(C)/C[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C([C@H](C)/C=C(C)/C=C/C[C@@H](C)/C=C(CC)\C=C\[C@H]1[C@@H](C)C=CC(O1)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 540.73
Formel vægt 540.73
Procent renhed 98.98%