Få mere at vide
Lepidine, 97%
Artikelnummer. 11497926
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497926 250 g 250g
11477926 10 g 10g
11487926 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14040.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 491-35-0 | C10H9N | 143.189 g/mol
Lepidin anvendes til fremstilling af visse farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Lepidin anvendes til fremstilling af visse farvestoffer
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-35-0
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.189
MDL nummer MFCD00006784
InChI nøgle MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
PubChem CID 10285
ChEBI CHEBI:48983
IUPAC navn 4-methylquinolin
SMIL CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lepidine
Smeltepunkt 9°C to 10°C
Tæthed 1.083
Kogepunkt 260°C to 263°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.62
Mængde 250 g
Beilstein 110926
Merck Index 14,5441
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%