Få mere at vide
Lepidin, 97%
Artikelnummer. 11477926
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477926 10 g 10g
11487926 50 g 50g
11497926 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14040.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 491-35-0 | C10H9N | 143,189 g/mol
Lepidin anvendes til fremstilling af visse farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Lepidin anvendes til fremstilling af visse farvestoffer
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-35-0
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.189
MDL nummer MFCD00006784
InChI nøgle MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
PubChem CID 10285
ChEBI CHEBI:48983
IUPAC navn 4-methylquinolin
SMIL CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lepidine
Smeltepunkt 9 °C til 10 °C
Tæthed 1.083
Kogepunkt 260 °C til 263 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.62
Mængde 10 g
Beilstein 110926
Merck Index 14,5441
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lepidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lepidine