Få mere at vide
MedChemExpress LEP(116-130)(mouse)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.48% |
| CAS | 258276-95-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1560.73 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (32.04 mM∣Need ultrasonic) |