Få mere at vide
Leonurine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30480483
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30480483 1 g
1 options
Artikelnummer. 30480483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3296001G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leonurine hydrochloride
CAS 24735-18-0
Molekylær formel C14 H21 N3 O5 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, ester with (4-hydroxybutyl)guanidine monohydrochloride (8CI), Leonurine, hydrochloride (7CI), Guanidine, (4-hydroxybutyl)-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate (ester), monohydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O5.ClH/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16;/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H
SMIL Cl.COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)OCCCCNC(=N)N
IUPAC navn 4-carbamimidamidobutyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 347.79
Formel vægt 347.1248