missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Leonurine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Leonurine hydrochloride |
| CAS | 24735-18-0 |
| Molekylær formel | C14 H21 N3 O5 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, ester with (4-hydroxybutyl)guanidine monohydrochloride (8CI), Leonurine, hydrochloride (7CI), Guanidine, (4-hydroxybutyl)-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate (ester), monohydrochloride (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O5.ClH/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16;/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H |
| SMIL | Cl.COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)OCCCCNC(=N)N |
| IUPAC navn | 4-carbamimidamidobutyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.79 |
| Formel vægt | 347.1248 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?