Få mere at vide
Emma Safety Footwear Leo XD sikkerhedssko
Indeholder en ståltåkappe, en ydre polyurethan-tåkappe og en let-vridsål, der giver et klæbrigt greb. Fås i forskellige bredder.
Brand:  Emma Safety Footwear MM70156847
550.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15908861
  • 875.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder
  • GripForce™ Nem twist
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
Leo XD
Læder
47
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Emma Safety Footwear Leo XD sikkerhedssko > Størrelse: 47