Få mere at vide
Emma Safety Footwear Leo sikkerhedssko
Artikelnummer. 15948831
Størrelse:
35
36
37
38
39
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15948831
Brand: Emma Safety Footwear MM70054849
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder en ståltåkappe, en ydre polyurethan-tåkappe og en let-vridsål, der giver et klæbrigt greb. Fås i forskellige bredder.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder
  • GripForce™ Nem twist
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Leo
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 49
Tå materiale Stål