missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lenvatinib N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30472773
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472773 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3295005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lenvatinib N-Oxide
CAS 1788901-86-9
Molekylær formel C21H19ClN4O5
Mængde 5 mg
Synonym 4-[3-Chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide 1-Oxide, Lenvatinib Metabolite M3
InChI formel InChI=1S/C21H19ClN4O5/c1-30-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-26(17)29)31-12-4-5-16(15(22)8-12)25-21(28)24-11-2-3-11/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,24,25,28)
SMIL COc1cc2c(cc1C(=O)N)c(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)cc[n+]2[O-]
Molekylvægt (g/mol) 442.85
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.