Få mere at vide
Lenvatinib, Mikromol™
Beskrivelse
Lenvatinib
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lenvatinib |
| CAS | 417716-92-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lenvatinib |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H19 Cl N4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Quinolinecarboxamide, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-, 4-[3-Chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, E 7080, ER 203492-00, Lenvatinib, Lenvima |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClN4O4/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28) |
| SMIL | COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N |
| IUPAC navn | 4-[3-chloro-4-(cyclopropylcarbamoylamino)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide |
| Vis mere |