Få mere at vide
Lenvatinib, Mikromol™
Artikelnummer. 30051967
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051967 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051967 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3934.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lenvatinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lenvatinib
CAS 417716-92-8
Analyt- eller komponentnavne Lenvatinib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H19 Cl N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Quinolinecarboxamide, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-, 4-[3-Chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, E 7080, ER 203492-00, Lenvatinib, Lenvima
InChI formel InChI=1S/C21H19ClN4O4/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28)
SMIL COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N
IUPAC navn 4-[3-chloro-4-(cyclopropylcarbamoylamino)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 426.85
Mængde 250 mg
Formel vægt 426.1095 g/mol