missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lenvatinib Mesylate, TRC

Artikelnummer. 30480240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480240 25 mg
30482174 50 mg
30477975 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL21598025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 857890-39-2
Molekylær formel C21 H19 Cl N4 O4 . C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 522.959
Synonym 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide Mesylate, E 7080 Mesylate, Kisplyx, Lenvatinib Mesylate, Lenvatinib Methanesulfonate, Lenvima
IUPAC navn 4-[3-chloro-4-(cyclopropylcarbamoylamino)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide;methanesulfonic acid
SMIL COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N.CS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lenvatinib Mesylate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
Formel vægt 522.098
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.