Få mere at vide
Cytiva Linselektin Sepharose™ 4B medium
Artikelnummer. 11544905 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11544905 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 11544905 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17044401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7195.00 DKK
    6582.00 DKK / 25ml
    Spare 613.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes rutinemæssigt til fremstilling og oprensning af en række glykoproteiner og kulhydratholdige molekyler
  • Linselektin koblet til Sepharose 4B via cyanogenbromidaktivering
  • Linselektin er et metalloprotein, der indeholder Ca2+ og Mn2+, som binder reversibelt til polysaccharider og glycokonjugater, der indeholder glukose- eller mannose-sukker.
  • Bevarer binding i 1% deoxycholat; specielt velegnet til oprensning af detergent-opløselige membranproteiner
  • Ligandkoncentration 2 mg linselectin/ml; bindingskapacitet for svinethyroglobulin ca. 16mg/ml medium
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse 90 μm
  • Stabil i pH-området 3-10 og i nærværelse af alle almindeligt anvendte buffere (chelateringsmidler og 8M urinstof skal undgås)
  • Har mere lige affinitet tilα -D-mannose ogα -D-glukose sammenlignet med Con A
Ordreinfo
Leveres i 20 % ethanol indeholdende 0,9 % NaCl, 1 mM Ca 2+ og 1 mM Mn 2+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 25mg/mL
Ligand koncentration 2mg linselektin/ml Medium
Matrix 4% agarose
Partikelstørrelse 90μ m
pH 3 til 10
Mængde 25 mL
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Anvendes til oprensning af en række glykoproteiner og andre kulhydratholdige molekyler
Ligand Linselektin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • lentil lectin sepharose 4B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol