missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Lentiginosine, TRC

Artikelnummer. 30473817
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473817 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3290001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-Lentiginosine
CAS 125279-72-3
Molekylær formel C8 H15 N O2
Mængde 1 mg
Synonym 1,2-Indolizinediol, octahydro-, (1R,2R,8aR)-, 1,2-Indolizinediol, octahydro-, [1R-(1α,2β,8aα)]-, (1R,2R,8aR)-Octahydro-1,2-indolizinediol, (-)-Lentiginosine, (1R,2R,8aR)-1,2-Dihydroxyindolizidine, (1R,2R,8aR)-Lentiginosine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c10-7-5-9-4-2-1-3-6(9)8(7)11/h6-8,10-11H,1-5H2/t6-,7-,8-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1CN2CCCC[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC navn (1R,2R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydroindolizine-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Formel vægt 157.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.