Få mere at vide
Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome CRISPR Library
Artikelnummer. 18785415
Skift visning
Mængde:
1 bibliotek
Artikelnummer. Mængde
18785415 1 bibliotek
1 options
Artikelnummer. 18785415 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A31949
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Den prisvindende Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome Library målretter mod 18.453 gener med op til 4 gRNA pr. genmål (poolet i en enkelt brønd) for i alt 73.812 gRNA'er.
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome Library targets 18,453 genes with up to 4 gRNA per gene target (pooled in a single well) for a total of 73,812 gRNAs. Libraries are delivered as 100 μL of ready to use lentiviral particles per gene target with an average titer of 1x108 TU/mL (functional titer determined by antibiotic resistance) and are also available as glycerol stocks (Cat. No. A32185).
The LentiArray Human Whole Genome Library is ideal for whole genome surveys to identify novel targets in biological pathways and disease development. The gene targets within this library were selected using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database, and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Den prisvindende Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome Library målretter mod 18.453 gener med op til 4 gRNA pr. genmål (poolet i en enkelt brønd) for i alt 73.812 gRNA'er. Biblioteker leveres som 100μ L af brugsklare lentivirale partikler pr. genmål med en gennemsnitlig titer på 1x10 8 TU/mL (funktionel titer bestemt af antibiotikaresistens) og er også tilgængelige som glycerol-stamopløsninger (kat. nr. A32185).
De LentiArray Human Whole Genome Library er ideel til hele genom-undersøgelser for at identificere nye mål i biologiske veje og sygdomsudvikling. Genmålene i dette bibliotek blev udvalgt ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen, og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Bygget til at give dig succes
LentiArray CRISPR-biblioteker er konstrueret ved hjælp af gRNA-designs produceret vha Thermo Fisher Scientifics proprietære CRISPR gRNA-designalgoritme. Denne algoritme inkorporerer den seneste gRNA-designforskning, såvel som vores omfattende interne erfaring, for at producere design af højeste kvalitet. De gRNA-design, der er inkluderet i LentiArray CRISPR-biblioteker er udvalgt for maksimal redigeringseffektivitet og specificitet og er designet til at slå alle kendte isoformer af målgenet ud. For hvert genmål er op til fire gRNA'er af høj kvalitet inkluderet for at sikre en højeffektiv knockout af målgenet i en bred vifte af celletyper.
Design og udfør dine eksperimenter uden begrænsninger
LentiArray CRISPR-biblioteker er designet og konstrueret til at give dig fuld kontrol over dit eksperimentelle design. De bruger et to-vektor design, der udtrykker Cas9 nukleasen og gRNA'et fra separate lentivirale konstruktioner, hvilket gør det muligt for dig at diktere, hvornår og hvordan genomredigeringsværktøjerne leveres til dine celler.
De LentiArray Cas9 lentivirus konstruktion udtrykker en human, codon-optimeret Cas9 nuklease med et blasticidin-resistens gen under kontrol af EF-1α (EFS) promotor. Du kan vælge at co-inficere dine celler med både LentiArray gRNA lentivirus og Cas9 lentivirus eller bare LentiArray Cas9 lentivirus for at etablere en stabil Cas9-udtrykkende cellelinje. Med LentiArray CRISPR-biblioteker har du friheden til at designe den eksperimentelle tilgang, der passer bedst til dit modelsystem og dine screeningmål.
For at minimere restriktioner for dit eksperimentelle design ydermere, kan gRNA-lentivira, der udgør LentiArray CRISPR-biblioteker indeholder ikke fluorescerende markører. Dette gør det muligt for reportere af enhver bølgelængde at blive brugt sammen med bibliotekerne og udvider din evne til at udføre multipleksede eksperimenter. For udfordrende cellelinjer, den LentiArray gRNA lentivirus indeholder et puromycinresistensgen, der tillader berigelse af populationen af redigerede celler og driver stærkere fænotyper.
Optimer dit analysedesign og få fuld tillid til dine resultater med LentiArray kontroller
Kontrol af høj kvalitet er hjørnestenen i en vellykket skærm. De LentiArray CRISPR-bibliotekernes produktlinje inkluderer en række kontroller, der hjælper dig med hurtigt at udvikle din analyse og give dig selvtillid til at definere dine hitkriterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 bibliotekssæt, 100μ L/mål.
Opbevares ved -68 °C til -85 °C.
Leveringstype Lentiviral
Til brug med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttype Crispr Bibliotek
Promotor U6
Mængde 1 bibliotek
Forsendelsestilstand Tøris
Format 96-brønds plade
RNAi type gRNA
Arter ADN