Få mere at vide
Invitrogen™ LentiArray™ Human Ubiquitin CRISPR-bibliotek
Artikelnummer. 17205986
Skift visning
Mængde:
1 Bibliotek
Artikelnummer. Mængde
17205986 1 Bibliotek
1 options
Artikelnummer. 17205986 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A42270
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Det prisvindende LentiArray Human Ubiquitin Library retter sig mod 943 gener med op til fire gRNA pr. genmål, samlet i en enkelt brønd.
Det prisvindende LentiArray Human Ubiquitin Library retter sig mod 943 gener med op til fire gRNA pr. genmål, samlet i en enkelt brønd. Bibliotekerne leveres som 100 μl færdig lentivirale partikler pr. genmål med en gennemsnitlig titer på 1x108 TU/ml (funktionel titer bestemt af antibiotikaresistens).
Ubiquitin-systemet er afgørende for at opretholde cellulær homeostase ved at regulere proteinomsætningen. Dysregulering af ubiquitinsystemet er blevet forbundet med flere sygdomme, herunder kræft, neurodegenerative, muskuloskeletale, kardiovaskulære og metaboliske sygdomme, samt at være forbundet med virusinfektioner. Genmålene i dette bibliotek blev udvalgt ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
  • 943 gener med op til fire gRNA pr. genmål (samlet i en enkelt brønd) for i alt 3.722 gRNA'er
  • 100 μl færdige lentivirale partikler pr. genmål
  • Gennemsnitlig titer på 1x108 TU/ml. (funktionel titer bestemt af antibiotikaresistens)
Bygget til at bringe dig succes
LentiArray CRISPR-biblioteker konstrueres ved hjælp af gRNA-designs produceret med Thermo Fisher Scientifics proprietære CRISPR gRNA-designalgoritme. Denne algoritme inkorporerer den nyeste forskning i gRNA-design samt vores omfattende interne erfaring for at producere design af højeste kvalitet. De gRNA-designs, der indgår i CRISPR-bibliotekerne LentiArray , er udvalgt for maksimal redigeringseffektivitet og specificitet og er designet til at fjerne alle kendte isoformer af målgenet. For hvert genmål inkluderes op til fire højkvalitets gRNA'er for at sikre en meget effektiv knockout af målgenet i en bred vifte af celletyper.
Design og udfør dine eksperimenter uden begrænsninger
LentiArray CRISPR-biblioteker er designet og konstrueret for at give dig fuld kontrol over dit eksperimentelle design. De benytter et to-vektor design, hvor Cas9-nukleasen og gRNA'et udtrykkes ud fra separate lentivirale konstruktioner, hvilket gør det muligt for dig at bestemme, hvornår og hvordan genomredigeringsværktøjerne leveres til dine celler.
LentiArray Cas9 lentivirus-konstruktionen udtrykker en human, kodon-optimeret Cas9-nuklease med et blasticidin-resistensgen under kontrol af EF-1α (EFS) promotoren. Du kan vælge at co-inficere dine celler med både gRNA-lentivirusserne LentiArray og Cas9-lentivirussen eller blot Cas9-lentivirusen LentiArray for at etablere en stabil Cas9-udtrykende cellelinje. Med LentiArray CRISPR-biblioteker har du friheden til at designe den eksperimentelle tilgang, der bedst passer til dit modelsystem og dine screeningsmål.
Desuden, for at minimere begrænsninger i dit eksperimentelle design, indeholder de gRNA-lentivirus, der udgør CRISPR-bibliotekerne LentiArray , ikke fluorescerende markører. Dette gør det muligt at bruge reportere af enhver bølgelængde med bibliotekerne og udvider din mulighed for at udføre multiplexede eksperimenter. For udfordrende cellelinjer indeholder gRNA-lentivirusserne LentiArray et puromycinresistensgen, der muliggør berigelse af populationen af redigerede celler og driver stærkere fænotyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 bibliotekssæt, 100μ L/mål.
Opbevares ved -68 til -85°C.
Leveringstype Lentiviral
Produktlinje LentiArray
Produkttype Human Ubiquitin CRISPR-bibliotek
Promotor U6
Mængde 1 Bibliotek
Forsendelsestilstand Tøris