Få mere at vide
LentiArray™ LentiArray™ Human Ion Channel Library, Glycerol Stock
Artikelnummer. 15950363
Skift visning
Mængde:
1 bibliotek
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15950363 1 bibliotek Hver
1 options
Artikelnummer. 15950363 Leverandør LentiArray™ Leverandørnr. A32178
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Målretter mod 328 gener med op til 4 gRNA pr. genmål for i alt 1.312 gRNA'er. Biblioteker leveres som 50 μL glycerollager pr. gRNA og er også tilgængelige som klar til brug pakket lentivirus.
Ionkanaler er integrerede membranproteiner, der etablerer den elektrokemiske gradient, der giver anledning til både hvilemembranpotentialet og dannelsen af aktionspotentialer, som er afgørende for nerveledning og hjerte- og muskelkontraktion, samt andre processer som insulinfrigivelse og aktivering af T-celler. Genmålene i dette bibliotek blev udvalgt ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen, og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Bygget til at give dig succes
LentiArray CRISPR-biblioteker er konstrueret ved hjælp af gRNA-design produceret vha. Thermo ’Fisher Scientifics proprietære CRISPR gRNA-designalgoritme. Denne algoritme inkorporerer den seneste gRNA-designforskning, såvel som vores omfattende interne erfaring, for at producere design af højeste kvalitet. De gRNA-design, der er inkluderet i LentiArray CRISPR-biblioteker er udvalgt for maksimal redigeringseffektivitet og specificitet og er designet til at slå alle kendte isoformer af målgenet ud. For hvert genmål er op til fire gRNA'er af høj kvalitet inkluderet for at sikre en højeffektiv knockout af målgenet i en bred vifte af celletyper.
Design og udfør dine eksperimenter uden begrænsninger
  • LentiArray CRISPR-biblioteker er designet og konstrueret til at give dig fuld kontrol over dit eksperimentelle design. De bruger et to-vektor design, der udtrykker Cas9 nukleasen og gRNA'et fra separate lentivirale konstruktioner, hvilket gør det muligt for dig at diktere, hvornår og hvordan genomredigeringsværktøjerne leveres til dine celler.
  • De LentiArray Cas9 lentivirus konstruktion udtrykker en human, codon-optimeret Cas9 nuklease med et blasticidin-resistens gen under kontrol af EF-1α (EFS) promotor. Du kan vælge at co-inficere dine celler med både LentiArray gRNA lentivirus og Cas9 lentivirus eller bare LentiArray Cas9 lentivirus for at etablere en stabil Cas9-udtrykkende cellelinje. Med LentiArray CRISPR-biblioteker har du friheden til at designe den eksperimentelle tilgang, der passer bedst til dit modelsystem og dine screeningmål.
  • For at minimere restriktioner for dit eksperimentelle design ydermere, kan gRNA-lentivira, der udgør LentiArray CRISPR-biblioteker indeholder ikke fluorescerende markører. Dette gør det muligt for reportere af enhver bølgelængde at blive brugt sammen med bibliotekerne og udvider din evne til at udføre multipleksede eksperimenter. For udfordrende cellelinjer, den LentiArray gRNA lentivirus indeholder et puromycinresistensgen, der tillader berigelse af populationen af redigerede celler og driver stærkere fænotyper.
Anbefalet opbevaring
Store at −68° to −85°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Leveringstype Glycerol lager
Mængde 1 bibliotek