Få mere at vide
Invitrogen™ LentiArray™ Human Epigenetics CRISPR-bibliotek
Product Code. 17295976
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 bibliotek
Product Code. Mængde
17295976 1 bibliotek
1 options
Product Code. 17295976 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A42269
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
De Invitrogen™ LentiArray™ Human Epigenetics Library målretter mod 396 gener med op til 4 gRNA pr. genmål (poolet i en enkelt brønd) for i alt 1.548 gRNA'er. Biblioteker leveres som 100μ L af klar til brug lentivirale partikler pr. genmål.
Den prisvindende Invitrogen™ LentiArray™ Human Epigenetics Library målretter mod 396 gener med op til 4 gRNA pr. genmål (poolet i en enkelt brønd) for i alt 1.548 gRNA'er. Biblioteker leveres som 100μ L af brugsklare lentivirale partikler pr. genmål med en gennemsnitlig titer på 1x108 TU/mL (funktionel titer bestemt af antibiotikaresistens).
Epigenetisk regulering af genekspression spiller en central rolle i normal udvikling og anerkendes som en medvirkende faktor til udviklingen af mange sygdomme. Genmålene i dette bibliotek blev udvalgt ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen, og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Bygget til at give dig succes
LentiArray CRISPR-biblioteker er konstrueret ved hjælp af gRNA-designs produceret vha Thermo Fisher ’Scientifics proprietære CRISPR gRNA-designalgoritme. Denne algoritme inkorporerer den seneste gRNA-designforskning, såvel som vores omfattende interne erfaring, for at producere design af højeste kvalitet. De gRNA-design, der er inkluderet i LentiArray CRISPR-biblioteker er udvalgt for maksimal redigeringseffektivitet og specificitet og er designet til at slå alle kendte isoformer af målgenet ud. For hvert genmål er op til fire gRNA'er af høj kvalitet inkluderet for at sikre en højeffektiv knockout af målgenet i en bred vifte af celletyper.
Design og udfør dine eksperimenter uden begrænsninger
LentiArray CRISPR-biblioteker er designet og konstrueret til at give dig fuld kontrol over dit eksperimentelle design. De bruger et to-vektor design, der udtrykker Cas9 nukleasen og gRNA'et fra separate lentivirale konstruktioner, hvilket gør det muligt for dig at diktere, hvornår og hvordan genomredigeringsværktøjerne leveres til dine celler.
De LentiArray Cas9 lentivirus konstruktion udtrykker en human, codon-optimeret Cas9 nuklease med et blasticidin-resistens gen under kontrol af EF-1α (EFS) promotor. Du kan vælge at co-inficere dine celler med både LentiArray gRNA lentivirus og Cas9 lentivirus eller bare LentiArray Cas9 lentivirus for at etablere en stabil Cas9-udtrykkende cellelinje. Med LentiArray CRISPR-biblioteker har du friheden til at designe den eksperimentelle tilgang, der passer bedst til dit modelsystem og dine screeningmål.
For at minimere restriktioner for dit eksperimentelle design ydermere, kan gRNA-lentivira, der udgør LentiArray CRISPR-biblioteker indeholder ikke fluorescerende markører. Dette gør det muligt for reportere af enhver bølgelængde at blive brugt sammen med bibliotekerne og udvider din evne til at udføre multipleksede eksperimenter. For udfordrende cellelinjer, den LentiArray gRNA lentivirus indeholder et puromycinresistensgen, der tillader berigelse af populationen af redigerede celler og driver stærkere fænotyper.
Optimer dit analysedesign og få fuld tillid til dine resultater med LentiArray kontroller Kontrol af
høj kvalitet er hjørnestenen i en vellykket skærm. De LentiArray CRISPR-bibliotekernes produktlinje inkluderer en række kontroller, der hjælper dig med hurtigt at udvikle din analyse og give dig selvtillid til at definere dine hitkriterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 1 bibliotekssæt, 100μ L/mål.
Opbevares ved -68 til -85 °C.
Leveringstype Lentiviral
Produktlinje LentiArray
Promotor U6
Mængde 1 bibliotek
Forsendelsestilstand Tøris