Få mere at vide
Invitrogen™ LentiArray™ Human Drugable CRISPR Library, Glycerol
Beskrivelse
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable Genome Library targets 10,132 genes with up to 4 gRNA per gene target for a total of 40,512 gRNAs. Libraries are delivered as 50 μL of glycerol stock per gRNA and are also available as ready to use packaged lentivirus (Cat. No. A31948).
The LentiArray Human Druggable Genome Library is ideal for identifying potential therapeutic targets involved in the development and progression of disease. The gene targets within this library were selected using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database, and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Den prisvindende Invitrogen™ LentiArray™ Human Drugable Genome Library målretter mod 10.132 gener med op til 4 gRNA pr. genmål for i alt 40.512 gRNA'er. Biblioteker leveres som 50 stkμ L glycerolstam pr. gRNA og er også tilgængelige som klar til brug pakket lentivirus (kat. nr. A31948).
De LentiArray Human Drugable Genome Library er ideel til at identificere potentielle terapeutiske mål involveret i udvikling og progression af sygdom. Genmålene i dette bibliotek blev udvalgt ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen, og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Bygget til at give dig succes
LentiArray CRISPR-biblioteker er konstrueret ved hjælp af gRNA-designs produceret vha Thermo Fisher Scientifics proprietære CRISPR gRNA-designalgoritme. Denne algoritme inkorporerer den seneste gRNA-designforskning, såvel som vores omfattende interne erfaring, for at producere design af højeste kvalitet. De gRNA-design, der er inkluderet i LentiArray CRISPR-biblioteker er udvalgt for maksimal redigeringseffektivitet og specificitet og er designet til at slå alle kendte isoformer af målgenet ud. For hvert genmål er op til fire gRNA'er af høj kvalitet inkluderet for at sikre en højeffektiv knockout af målgenet i en bred vifte af celletyper.
Design og udfør dine eksperimenter uden begrænsninger
LentiArray CRISPR-biblioteker er designet og konstrueret til at give dig fuld kontrol over dit eksperimentelle design. De bruger et to-vektor design, der udtrykker Cas9 nukleasen og gRNA'et fra separate lentivirale konstruktioner, hvilket gør det muligt for dig at diktere, hvornår og hvordan genomredigeringsværktøjerne leveres til dine celler.
De LentiArray Cas9 lentivirus konstruktion udtrykker en human, codon-optimeret Cas9 nuklease med et blasticidin-resistens gen under kontrol af EF-1α (EFS) promotor. Du kan vælge at co-inficere dine celler med både LentiArray gRNA lentivirus og Cas9 lentivirus eller bare LentiArray Cas9 lentivirus for at etablere en stabil Cas9-udtrykkende cellelinje. Med LentiArray CRISPR-biblioteker har du friheden til at designe den eksperimentelle tilgang, der passer bedst til dit modelsystem og dine screeningmål.
For at minimere restriktioner for dit eksperimentelle design ydermere, kan gRNA-lentivira, der udgør LentiArray CRISPR-biblioteker indeholder ikke fluorescerende markører. Dette gør det muligt for reportere af enhver bølgelængde at blive brugt sammen med bibliotekerne og udvider din evne til at udføre multipleksede eksperimenter. For udfordrende cellelinjer, den LentiArray gRNA lentivirus indeholder et puromycinresistensgen, der tillader berigelse af populationen af redigerede celler og driver stærkere fænotyper.
Optimer dit analysedesign og få fuld tillid til dine resultater med LentiArray kontroller
Kontrol af høj kvalitet er hjørnestenen i en vellykket skærm. De LentiArray CRISPR-bibliotekernes produktlinje inkluderer en række kontroller, der hjælper dig med hurtigt at udvikle din analyse og give dig selvtillid til at definere dine hitkriterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 bibliotekssæt, 50μ L/mål. Opbevares ved -68 °C til -85 °C. |
| Til brug med (applikation) | Genom redigering |
| Produktlinje | LentiArray |
| Produkttype | Crispr Bibliotek |
| Mængde | 1 bibliotek |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | gRNA |
| Prøvetype | DNA |
| Arter | ADN |