Få mere at vide
LentiArray™ LentiArray™ Human Cell Cycle Library, Glycerol Stock
Artikelnummer. 15900363
Skift visning
Mængde:
1 bibliotek
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15900363 1 bibliotek Hver
1 options
Artikelnummer. 15900363 Leverandør LentiArray™ Leverandørnr. A32172
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Målretter mod 1.444 gener med op til 4 gRNA pr. genmål for i alt 5.776 gRNA'er. Biblioteker leveres som 50 μL glycerollager pr. gRNA og er også tilgængelige som klar til brug pakket lentivirus.
Cellecyklusregulatorer er vigtige for normal udvikling og spiller også en rolle i udviklingen af kræft, kardiovaskulære, inflammatoriske og neurodegenerative sygdomme. Genet mål inden for LentiArray Human Cell Cycle Library blev udvalgt ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC), og inkluderer cyclin-afhængige kinaser eller CDK'er, regulatorer af cellecyklusmedlemmer af cellecyklus-medlemmer af cellecyklus-familien af cellecyklusfamilien C4-familien C4-protein, såsom INK-familien. inhibitorer, proteiner i retinoblastomfamilien og DNA-replikationsfaktorer såsom celledelingscyklusproteinerne (CDC'er). gRNA-designerne for hvert mål blev skabt vha Thermo Fisher Scientifics proprietære gRNA-designalgoritme.
Bygget til at give dig succes
LentiArray CRISPR-biblioteker er konstrueret ved hjælp af gRNA-design produceret vha. Thermo ’Fisher Scientifics proprietære CRISPR gRNA-designalgoritme. Denne algoritme inkorporerer den seneste gRNA-designforskning, såvel som vores omfattende interne erfaring, for at producere design af højeste kvalitet. De gRNA-design, der er inkluderet i LentiArray CRISPR-biblioteker er udvalgt for maksimal redigeringseffektivitet og specificitet og er designet til at slå alle kendte isoformer af målgenet ud. For hvert genmål er op til fire gRNA'er af høj kvalitet inkluderet for at sikre en højeffektiv knockout af målgenet i en bred vifte af celletyper.
Design og udfør dine eksperimenter uden begrænsninger
  • LentiArray CRISPR-biblioteker er designet og konstrueret til at give dig fuld kontrol over dit eksperimentelle design. De bruger et to-vektor design, der udtrykker Cas9 nukleasen og gRNA'et fra separate lentivirale konstruktioner, hvilket gør det muligt for dig at diktere, hvornår og hvordan genomredigeringsværktøjerne leveres til dine celler.
  • De LentiArray Cas9 lentivirus konstruktion udtrykker en human, codon-optimeret Cas9 nuklease med et blasticidin-resistens gen under kontrol af EF-1α (EFS) promotor. Du kan vælge at co-inficere dine celler med både LentiArray gRNA lentivirus og Cas9 lentivirus eller bare LentiArray Cas9 lentivirus for at etablere en stabil Cas9-udtrykkende cellelinje. Med LentiArray CRISPR-biblioteker har du friheden til at designe den eksperimentelle tilgang, der passer bedst til dit modelsystem og dine screeningmål.
  • For at minimere restriktioner for dit eksperimentelle design ydermere, kan gRNA-lentivira, der udgør LentiArray CRISPR-biblioteker indeholder ikke fluorescerende markører. Dette gør det muligt for reportere af enhver bølgelængde at blive brugt sammen med bibliotekerne og udvider din evne til at udføre multipleksede eksperimenter. For udfordrende cellelinjer, den LentiArray gRNA lentivirus indeholder et puromycinresistensgen, der tillader berigelse af populationen af redigerede celler og driver stærkere fænotyper.
Anbefalet opbevaring
Store at −68° to −85°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Leveringstype Glycerol lager
Mængde 1 bibliotek