Få mere at vide
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR positiv kontrol Lentivirus, human HPRT, med GFP
Description
Optimering af leveringsbetingelser er et kritisk trin i ethvert eksperiment, der bruger CRISPR/Cas9-systemet. De Invitrogen™ LentiArray CRISPR positiv kontrol Lentivirus gRNA mod HPRT er et højeffektivt gRNA valideret i flere humane cellelinjer, som har opnået redigeringseffektiviteter på mere end 80 %.
De Invitrogen™ LentiArray CRISPR positiv kontrol Lentivirus gRNA mod HPRT er et højeffektivt gRNA valideret i flere humane cellelinjer, som har opnået redigeringseffektiviteter på mere end 80 %. Den kan bruges til hurtigt at bestemme ideelle leveringsbetingelser for at opnå maksimal redigeringseffektivitet i din valgte cellemodel. Denne konstruktion udtrykker også emGFP for at give en visuel udlæsning af vellykket transduktion, der kan bruges til at bestemme infektionsmultiplicity (MOI).
Spécification
Spécification
| Indhold og opbevaring | Opbevares i ultrakold fryser (-68 °C til -85 °C). |
| Leveringstype | Lentiviral |
| Format | Rør |
| Kontroltype | Positiv kontrol |
| RNAi type | gRNA |
| Arter | ADN |
| Til brug med (applikation) | Genom redigering |
| Produktlinje | LentiArray |
| Produkttype | gRNA |
| Promotor | U6 |
| Afficher plus |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.