Få mere at vide
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR positiv kontrol Lentivirus, human HPRT, med GFP
Artikelnummer. 15697888
Skift visning
Mængde:
100 μl
1 ml
Pakningsstørrelse:
100µL
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15697888 100 μl 100µL
15910383 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15697888 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A32060
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Optimering af leveringsbetingelser er et kritisk trin i ethvert eksperiment, der bruger CRISPR/Cas9-systemet.
Optimering af leveringsbetingelser er et kritisk trin i ethvert eksperiment, der bruger CRISPR/Cas9-systemet. De Invitrogen™ LentiArray CRISPR positiv kontrol Lentivirus gRNA mod HPRT er et højeffektivt gRNA valideret i flere humane cellelinjer, som har opnået redigeringseffektiviteter på mere end 80 %.
De Invitrogen™ LentiArray CRISPR positiv kontrol Lentivirus gRNA mod HPRT er et højeffektivt gRNA valideret i flere humane cellelinjer, som har opnået redigeringseffektiviteter på mere end 80 %. Den kan bruges til hurtigt at bestemme ideelle leveringsbetingelser for at opnå maksimal redigeringseffektivitet i din valgte cellemodel. Denne konstruktion udtrykker også emGFP for at give en visuel udlæsning af vellykket transduktion, der kan bruges til at bestemme infektionsmultiplicity (MOI).
Anbefalet opbevaring
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 100μ L. Opbevares (ved -68 °C til -85 °C.)
Leveringstype Lentiviral
Format Rør
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type gRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttype gRNA
Promotor U6
Mængde 100 μl
Forsendelsestilstand Tøris