Få mere at vide
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR negativ kontrol Lentivirus, menneskelig, ikke-målrettet, med GFP
Artikelnummer. 15920383
Skift visning
Mængde:
100μ L
1 ml
Pakningsstørrelse:
100µL
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15920383 1 ml 1ml
15607898 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15920383 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A32831
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Negative kontrol-gRNA'er er essentielle i screeningsapplikationer til indstilling af tærskler for hitbestemmelse.
Negative kontrol-gRNA'er er essentielle i screeningsapplikationer til indstilling af tærskler for hitbestemmelse.
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, indeholder en gRNA-sekvens uden sekvenshomologi med nogen region i det humane genom. Denne konstruktion udtrykker også emGFP for at give en visuel udlæsning af vellykket transduktion, der kan bruges til at bestemme infektionsmultiplicity (MOI).
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, indeholder en gRNA-sekvens uden sekvenshomologi med nogen region i det humane genom. Denne konstruktion udtrykker også emGFP for at give en visuel udlæsning af vellykket transduktion, der kan bruges til at bestemme infektionsmultiplicity (MOI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i ultrakold fryser (-68 °C til -85 °C).
Leveringstype Lentiviral
Format Rør
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type gRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttype gRNA
Promotor U6
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Tøris