Få mere at vide
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR negativ kontrol Lentivirus, menneskelig, ikke-målrettet, med GFP
Artikelnummer. 15607898
Skift visning
Mængde:
100μ L
1 ml
Pakningsstørrelse:
100µL
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15607898 100μ L 100µL
15920383 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Product Code. 15607898 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A32063
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Add to basket
Add to basket
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Negative kontrol-gRNA'er er essentielle i screeningsapplikationer til indstilling af tærskler for hitbestemmelse.
Negative kontrol-gRNA'er er essentielle i screeningsapplikationer til indstilling af tærskler for hitbestemmelse.
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, indeholder en gRNA-sekvens uden sekvenshomologi med nogen region i det humane genom. Denne konstruktion udtrykker også emGFP for at give en visuel udlæsning af vellykket transduktion, der kan bruges til at bestemme infektionsmultiplicity (MOI).
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, indeholder en gRNA-sekvens uden sekvenshomologi med nogen region i det humane genom. Denne konstruktion udtrykker også emGFP for at give en visuel udlæsning af vellykket transduktion, der kan bruges til at bestemme infektionsmultiplicity (MOI).
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 1 x 100μ L. Opbevares (ved -68 °C til -85 °C.)
Leveringstype Lentiviral
Format Rør
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type gRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttype gRNA
Promotor U6
Mængde 100μ L
Forsendelsestilstand Tøris