Få mere at vide
Invitrogen™ Lens Culinaris (spiselige linser) Agglutinin (LCA), fluorescein (FITC)
Código de producto. 16564852
Cambiar vista
Click to view available options
Mængde:
5 mg
Código de producto. Mængde
16564852 5 mg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16564852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L32475
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Lens Culinaris Agglutinin (LCA), fluorescein (FITC), er et lysegrønt LCA-fluorofor-konjugat, der kommer fra en almindelig spiselig linse.
LCA-specificitet svarer til concanavalin A, men smallere, hvilket resulterer i forskelle i mønstre for vævsfarvning. Hvedekim agglutinin, concanavalin A og LCA er kendt for at blokere hæmmende virkninger af nervevækstfaktor i cellefri systemer.
• Meget lyst FITC-konjugat detekteret med traditionelt FITC/GFP-filtersæt, Ex/Em: 495/515 nm
• Ansøgninger: immunfluorescens, glykobiologi
• Sukkerspecificitet: mannose, glucose
• Hæmmende/eluerende sukker: blanding af 200 mMα -methylmannosid/200 mMα -methylglucosid
• Blodgruppespecificitet: uspecifik
• Molekylvægt for ikke-konjugeret lektin: 50 KDa
• Immunfluorescens arbejdskoncentration: 5 –20μ g/
ml LCA-FITC leveres i en koncentration på 5 mg/ml i 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08% natriumazid, 0,1 mM Ca2 + .
Hvis der dannes et bundfald ved langtidsopbevaring ved 4 C, °opvarmes til 37 C °og centrifugeres før brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Konjugeret FITC
Mængde 5 mg
Kilde Linser
Indhold og opbevaring Ved opbevaring ved eller under °2 C til °8 C i mørke er produktet holdbart i 6 måneder efter modtagelsen.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Form Løsning
Protein familie Lektiner
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.