Få mere at vide
Fisherbrand™ Lens Cleaning Tissues
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
80 x 100 mm
100 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 625
Beskrivelse
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 80 x 100 mm |
| Engangs | Single-use |
| Format | Sheets |
| Længde (metrisk) | 80 mm |
| Materiale | Very Fine Paper |
| Ply | 1-ply |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |