Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 913 linse rengøringsvæv
Artikelnummer. p-8002310 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Mængde:
100 ark
25 Sheets
50 Sheets
50 ark
500 Sheets
500 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 11774566
Anvendes til rengøring af optiske linser.
  • Very thin paper
  • Made with 100% Manilla fibers
  • Not fluffy
  • Weight: 12g/m2
Application
  • Cleaning of various optical lens
  • Cleaning of optical fibers filaments
Tekniske data
Produkttype Lens Cleaning Tissue
Dimensioner (L x B) 100 x 80 mm
Til brug med (applikation) Cleaning of various optical lens (objective, microscopes binoculars, magnifying Glass, Glasses, etc.), cleaning of optical fibers filaments
Materiale Manilla
Mængde 25 Sheets