Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 913 linse rengøringsvæv
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Mængde:
100 ark
25 Sheets
50 Sheets
50 ark
500 Sheets
500 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Linse rengøringsvæv |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 200 mm |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af forskellige optiske linser (objektiv, mikroskoper kikkert, forstørrelsesglas, briller osv.), rensning af optiske fibre filamenter |
| Materiale | Manilla |
| Mængde | 100 ark |