Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 913 linse rengøringsvæv
Artikelnummer. 11769925 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Mængde:
100 ark
25 ark
50 Sheets
50 ark
500 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
11769925 150 x 100 mm 100 ark -
11774566 100 x 80 mm 25 ark Pakke med 25
15555669 100 x 80 mm 50 Sheets Pakke med 50
11784566 135 x 95 mm 25 ark Pakke med 25
11779925 300 x 200 mm 100 ark Pakke med 100
11730565 170 x 135 mm 500 ark Pakke med 500
11740565 190 x 135 mm 500 ark Pakke med 500
11750565 540 x 380 mm 500 ark Pakke med 500
11517362 135 x 95 mm 50 ark -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11769925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 DKK
    108.56 DKK / Pakke med 100
    Spare 24.44 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til rengøring af optiske linser.
  • Meget tyndt papir
  • Fremstillet med 100% manillafibre
  • Ikke fluffy
  • Vægt: 12g/m 2
Anvendelse
  • Rengøring af diverse optiske linser
  • Rengøring af optiske fibres filamenter
Tekniske data
Produkttype Linse rengøringsvæv
Dimensioner (L x B) 150 x 100 mm
Til brug med (applikation) Rengøring af forskellige optiske linser (objektiv, mikroskoper kikkert, forstørrelsesglas, briller osv.), rensning af optiske fibre filamenter
Materiale Manilla fibre
Mængde 100 ark