Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 913 linse rengøringsvæv
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Mængde:
100 ark
25 Sheets
50 Sheets
50 ark
500 Sheets
500 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
- Very thin paper
- Made with 100% Manilla fibers
- Not fluffy
- Weight: 12g/m2
Application
- Cleaning of various optical lens
- Cleaning of optical fibers filaments
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lens Cleaning Tissue |
| Dimensioner (L x B) | 540 x 380 mm |
| Til brug med (applikation) | Cleaning of various optical lens (objective, microscopes binoculars, magnifying Glass, Glasses, etc.), cleaning of optical fibers filaments |
| Materiale | Manilla |
| Mængde | 500 Sheets |