Få mere at vide
3M™ Opløsning til rengøring af linser
Artikelnummer. 15779817 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
120 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15779817 120 mL Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15779817 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000062428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.00 DKK
    414.21 DKK / Pakke med 12
    Spare 264.79 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
3M™ Lens Cleaning Solution giver en effektiv måde at rense dine briller på, når du arbejder væk fra rindende vand og andre rengøringsmetoder.
  • Fås i 120 ml flaske med pumpespray
  • Effektive rengøringsløsninger til en række arbejdsmiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opløsning til rengøring af linser
Til brug med (udstyr) Linse
Inkluderer Pumpe spray
Mængde 120 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lens Cleaning Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)-one