Få mere at vide
Lenalidomid, TRC
Artikelnummer. 18091410
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091410 500 mg
18041520 100 mg
17989939 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL328000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191732-72-6
Molekylær formel C13 H13 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 259.26
Synonym 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
IUPAC navn 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dol
SMIL Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lenalidomide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
Formel vægt 259.0957
Procent renhed >95%