Få mere at vide
Lenalidomide t-Butyl Propylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lenalidomide t-Butyl Propylcarbamate |
| CAS | 2338824-34-1 |
| Molekylær formel | C21H28N4O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | t-Butyl (3-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)amino)propyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N4O5/c1-21(2,3)30-20(29)23-11-5-10-22-15-7-4-6-13-14(15)12-25(19(13)28)16-8-9-17(26)24-18(16)27/h4,6-7,16,22H,5,8-12H2,1-3H3,(H,23,29)(H,24,26,27) |
| SMIL | O=C(CC1)NC(C1N2CC3=C(NCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=CC=C3C2=O)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl (3-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)amino)propyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.47 |
| Formel vægt | 416.21 |