Få mere at vide
Lenalidomid, Mikromol™
Artikelnummer. 18010440
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18010440 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010440 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3641.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lenalidomid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Analyt- eller komponentnavne Lenalidomide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H13 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
SMIL Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
IUPAC navn 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dol
Molekylvægt (g/mol) 259.26
Mængde 250 mg
Formel vægt 259,0957 g/mol