Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lenalidomid, 98 %
Artikelnummer. 16544344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16544344 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16544344 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 461590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1597.04 DKK
    1436.65 DKK / 1g
    Spare 160.39 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 191732-72-6 | C13H13N3O3 | 259,27 g/mol
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C13H13N3O3
Mængde 1 g
InChI nøgle GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC1=CC=CC2=C1CN(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
IUPAC navn 3-(4-amino-1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 259.27
Formel vægt 259.3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lenalidomide, 98%
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sicherheitshinweis
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lenalidomide
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.