Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Lenalidomide 5'-piperazine-4-methylpiperidine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18745806
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18745806 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18745806 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7473/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 DKK
    2633.40 DKK / 25mg
    Spare 151.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cereblon ligand with terminal piperidine for onward chemistry
Lenalidomide 5'-piperazine-4-methylpiperidine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand with a terminal piperidine for onward chemistry to generate Protein Degraders with rigid linkers. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[1,3-Dihydro-1-oxo-5-[4-(4-piperidinylmethyl)-1-piperazinyl]-2 H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione dihydrochloride
CAS 2520105-60-4
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C23H31N5O30.2 HCl
Renhed 0.95