Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Lenalidomide 4'-PEG1-amine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18728356
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18728356 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18728356 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7075/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cereblon ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry
Lenalidomide 4'-PEG1-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG1 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-[[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]amino]-1,3-dihydro-1-oxo-2 H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione dihydrochloride
CAS 2624336-86-1
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C17H22N4O40.2 HCl
Renhed 0.95