Få mere at vide
R&D Systems™ Lenalidomide
Artikelnummer. 30000855
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30000855 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30000855 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 6305/100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon binder; induces ubiquitination and degradation of CK1α by E3 ubiquitin ligase
Thalidomide analog. Immune modulatory drug and cereblon binding compound. Induces ubiquitination and degradation of casein kinase (CK) 1α by the E3 ubiquitin ligase CRL4CRBN. Also TNF-α inhibitor and angiogenesis inhibitor. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 191732-72-6
Mængde 100 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C13H13N3O3
Formel vægt 259.26
Fysisk form Solid
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 259.265