Få mere at vide
Bohlender™ Lemo PTFE temperatursonder
Artikelnummer. 15392166
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +250 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
15392166 -50 °C til +250 °C
1 options
Artikelnummer. 15392166 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. P176225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2551.50 DKK
    2201.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 349.65 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Til temperaturmåling i aggressive væsker.
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • Måleområde fra− 50° til+ 250 °C
  • En målesensor PT 100 i et PTFE-indkapslet rustfrit stålrør
  • Temperatursonde diameter på 8 mm, spids diameter på 6 mm, krave ring diameter på 12 mm
  • Med hvid PFA-belagt kabel 1,5 m lang og monteret Lemo stikstørrelse 1, 4-leder system
  • Typiske svartider på T 50: 7 til 12 sekunder og T 90: 14 til 16 sekunder
  • Kabler giver fleksibel forbindelse fra måleenhed til medium
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Materiale PTFE
Sensortyper PT 100
Til brug med (applikation) Temperaturmåling i aggressive væsker
Svartid T50: 7 til 12 s; T 90: 14 til 16 sek
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +250 °C
Længde (metrisk) 560 mm (i alt), 500 mm (anvendelig)