Få mere at vide
Bohlender™ Lemo Kompakte PTFE dobbelte temperatursonder
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- Måleområde fra− 50° til+ 250 °C
- To uafhængige målesensorer i ét PTFE-indkapslet rustfrit stålrør
- Krave ring diameter på 12 mm
- Forbindelse med to koblinger fastgjort direkte i enden af sonden
- Typiske responstider på T 50: 20 til 24 sekunder og T 90: 30 sekunder
- Styrefunktion på grund af to uafhængige målesensorer
- Velegnet til samtidig temperaturmåling og sikkerhedskredsløb i henhold til specifikationerne i standard DIN EN 61010-2-010, men kun NS/GL-stikdåse vil være optaget, separat koblede sensorer
- Ideel til indbyggede målekabler
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Probe, dobbelt temperatur |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Parallel temperaturmåling i aggressive væsker |
| Svartid | T50: 20 til 24 s; T 90: 30 sek |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +250 °C |
| Længde (metrisk) | 600 mm (i alt), 500 mm (anvendelig) |