missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lemildipine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16450308
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16450308 5 mg -
16407848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16450308 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19663

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Lemildipine is a new dihydropyridine calcium entry blocker.

Lemildipine is a new dihydropyridine calcium entry blocker.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lemildipine
CAS 94739-29-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22Cl2N2O6
Mængde 5 mg
Synonym NB-818 NPK-1886
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (218.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(COC(N)=O)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 457.3
Formel vægt 457.3
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.