Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Leishman Stain
Artikelnummer. 11474753
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474753 100 g 100g
11464753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474753 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11644.22
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12627-53-1
Leishman Stain bruges til at farve blodudstrygninger for at identificere parasitter, leukocytter og trypanosomer. Det bruges i hæmatologi og tropisk medicin til at differentiere og identificere leukocytter. Det virker som fluorescerende pletter til påvisning af malariaparasit. Det bruges også til knoglemarvsfarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Leishman Stain bruges til at farve blodudstrygninger for at identificere parasitter, leukocytter og trypanosomer. Det bruges i hæmatologi og tropisk medicin til at differentiere og identificere leukocytter. Det virker som fluorescerende pletter til påvisning af malariaparasit. Det bruges også til knoglemarvsfarvning.
Opløselighed Opløseligt i vand (4 mg/ml), methanol (1 mg/ml), ethanol (4 mg/ml) og
methylcellosolve (20 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12627-53-1
MDL nummer MFCD00131498
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leishman Stain
Opløselighedsinformation Soluble in water (4mg/ml),methanol (1mg/ml),ethanol (4mg/ml),and methyl cellosolve (20mg/ml).
Lugt Odorless
Mængde 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leishman Stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Leishman's stain