Få mere at vide
Cole-Parmer™ Leica Microsystems™ Platinkalibrerede løkker
Artikelnummer. 11785868 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen:
10μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11785868
Brand: Cole-Parmer™ 0185002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcis designet kalibreret sløjfe velegnet til mælkeprøver. Cole-Parmer™ Leica Microsystems™ Platinkalibrerede løkker er smeltet sammen for at danne en perfekt cirkel til præcis levering.
  • Ideel til mælkekulturer.
  • Kalibreret til American Public Health Association (APHA) standarder og lavet af B &S platintråd med 5% rhodium
  • Isoleret løkke og nåleholder fås separat
Tekniske data
Volumen 10μ L
Diameter (metrisk) indvendig 4 mm
Længde (metrisk) 25 mm
Materiale 19-ga B&S Platinum Wire
Til brug med (udstyr) Overførsel af bakteriekulturer
Måler 19
Kalibreret Ja
Til brug med (applikation) Overførsel af bakteriekulturer