Få mere at vide
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076026
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Artikelnummer. 11534436
Brand: Gibco™ 31415029
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat.
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat. Dette medium er designet til at understøtte cellevækst i miljøer uden CO 2 -ækvilibrering.
Denne L-15 er modificeret som følger:
Med: Galactose, Phenol Red, GlutaMAX™ , Natriumpyruvat
Uden: Glucose, HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ L-15 med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver L-15 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Leibovitz's L-15 Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød, Natriumpyruvat, Galaktose
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat, Ingen glukose
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Osmolalitet 300 - 340 mOsm/kg
pH 7,4 til 7,9
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Ambient.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato.
Kulturmiljø Ikke-CO 2
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.