Få mere at vide
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076025
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
Artikelnummer. 11570396
Brand: Gibco™ 11415049
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Leibovitz's L-15 Medium
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat. Dette medium er designet til at understøtte cellevækst i miljøer uden CO 2 -ækvilibrering.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ L-15 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ L-15 produkt fremstillet i vores Grand Island anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver L-15 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Leibovitz's L-15 Medium
Med tilsætningsstoffer Galaktose, Fenolrød, Glutamin, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,4 til 7,9
Regulatorisk status Til in vitro-diagnostisk brug
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Leibovitz's L-15 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med galaktose, phenolrød, L-glutamin, natriumpyruvat, 7,4 til 7,9 pH, 12 måneders holdbarhed, 300 til 340 mOsm/kg Brug Cd til pattedyr, celleosmolalitet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diethylbenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: p-Diethyl benzene