Få mere at vide
Cytiva Leibovitz L-15 Media
Artikelnummer. p-7058057
Mængde:
1000 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Artikelnummer. 11576271
Brand: Cytiva SH30525.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til kultur uden CO 2 -ækvilibrering.
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Leibovitz L-15 Media, fremstillet vha ISO 9001-certificerede processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Liquid
Produkttype L-15 Leibovitz media with L-glutamine
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetode 0.1 μm Sterile-filtered
Med tilsætningsstoffer Glutamine
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° to 8°C, away from light
Oversigt With 2.05mM L-Glutamine, 1000mL