Få mere at vide
Cytiva Leibovitz L-15 Media
Artikelnummer. 11566271
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11566271 500 ml 500ml
11576271 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11566271 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30525.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00 DKK
    84.10 DKK / 500ml
    Spare 107.90 DKK
    56% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til kultur uden CO 2 -ækvilibrering.
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Leibovitz L-15 Media, fremstillet vha ISO 9001-certificerede processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype L-15 Leibovitz medier med L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Med 2,05 mM L-glutamin, 500 mL