missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ LEI 401
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18795906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18795906 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18795906 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7407/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High affinity N-acylphosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) inhibitor

LEI 401 is a high affinity N-acylphosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) inhibitor (Ki = 0.027 and 0.18 μM for human and mouse NAPE-PLD, respectively; IC50 for human enzyme = 0.86 μM). LEI 401 exhibits no significant activity at cannabinoid receptors or other metabolic enzymes of the endocannabinoid system. The product reduces levels of N-acylethanolamines (NAE) in a neuroblastoma cell line in vitro. It also reduces anandamide levels in mouse brain in vivo and impairs fear extinction. LEI 701 is CNS penetrant and cell-permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Cyclopropylmethyl)-6-[(3 S)-3-hydroxy-1-pyrrolidinyl]-2-[(3 S)-3-phenyl-1-piperidinyl]-4-pyrimidinecarboxamide
CAS 2393840-15-6
Mængde 10 mg
Mål Phospholipase Inhibitors
Molekylær formel C24H31N5O2
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.