Få mere at vide
Thermo Scientific™ Legionella MWY selektiv agar
Beskrivelse
Isoler Legionella vha Thermo Scientific™ Legionella MWY Selective Agar, et selektivt medium, der er et alternativ til GVPC og er i overensstemmelse med ISO . Opnå optimal genopretning af Legionellaceae i korte inkubationsperioder fra både miljøprøver og kliniske prøver.
MWY Medium er blevet testet med succes i undersøgelsen af kliniske prøver, hvor bromcresol lilla og bromthymolblå farver kolonierne og hjælper med at identificere organismer.
Legionella er aerobe, bevægelige, ernæringsmæssigt kræsne, pleomorfe, gram-negative stænger, der kræver særlige vækstfaktorer i kulturmedier for at vokse. Overførsel sker ved aerosolisering eller aspiration af forurenet vand, ikke person-til-person. Legionellose refererer til to forskellige kliniske syndromer: Legionærer’ sygdom, der oftest viser sig som alvorlig lungebetændelse, og Pontiac-feber, som er en akut, febril, selvbegrænsende, viruslignende sygdom. Over fyrre arter af legionella er blevet karakteriseret; Legionella pneumophila er dog stadig det mest udbredte ætiologiske agens hos legionærer’ sygdom. Legionella kan isoleres fra luftvejssekreter af alle typer, sterile kropsvæsker såsom blod og biopsimateriale.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Legionella er aerobe, bevægelige, ernæringsmæssigt kræsne, pleomorfe, gram-negative stænger, der kræver særlige vækstfaktorer i kulturmedier for at vokse. Overførsel sker ved aerosolisering eller aspiration af forurenet vand, ikke person-til-person. Legionellose refererer til to forskellige kliniske syndromer: Legionærer’ sygdom, der oftest viser sig som alvorlig lungebetændelse, og Pontiac-feber, som er en akut, febril, selvbegrænsende, viruslignende sygdom. Over fyrre arter af legionella er blevet karakteriseret; Legionella pneumophila er dog stadig det mest udbredte ætiologiske agens hos legionærer’ sygdom. Legionella kan isoleres fra luftvejssekreter af alle typer, sterile kropsvæsker såsom blod og biopsimateriale.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Trafiksort til kulsort, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 6 °C til 12 °C |
| Oversigt | Legionella MWY selektiv agar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |